missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STARD8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | STARD8 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16872314
|
Proteintech
13899-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16862314
|
Proteintech
13899-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This gene encodes a member of a subfamily of Rho GTPase activating proteins that contain a steroidogenic acute regulatory protein related lipid transfer domain. The encoded protein localizes to focal adhesions and may be involved in regulating cell morphology. This protein may also function as a tumor suppressor.Spezifikation
STARD8 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q92502 | |
9754 | |
STARD8 Fusion Protein Ag4865 | |
Primary | |
-20°C | |
STARD8 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DLC 3, DLC3, KIAA0189, STARD8, START GAP3, STARTGAP3 | |
STARD8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts