Learn More
SIX4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifications
Antigen SIX4
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16810915
View Documents
Proteintech
21305-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16800915
View Documents
Proteintech
21305-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description
Description
SIX4 gene ontology annotations related to this gene include anatomical structure development; embryonic cranial skeleton morphogenesis; fungiform papilla morphogenesis; generation of neurons; inner ear morphogenesis; male gonad development; male sex determination; metanephric mesenchyme development; myoblast migration; myotome development; negative regulation of neuron apoptotic process; negative regulation of satellite cell differentiation; negative regulation of transcription, DNA-templated; olfactory placode formation; pharyngeal system development; positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis; positive regulation of ureteric bud formation; protein localization to nucleus; regulation of branch elongation involved in ureteric bud branching; regulation of epithelial cell proliferation; regulation of protein localization; regulation of synaptic growth at neuromuscular junction; sarcomere organization; skeletal muscle fiber differentiation; thymus development; trigeminal ganglion development.
Specifications
Specifications
SIX4
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q61321, Q9UIU6
20474, 299138, 51804
SIX4 Fusion Protein Ag15918
Primary
-20°C
SIX4
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AREC3, Homeobox protein SIX4, Sine oculis homeobox homolog 4, SIX homeobox 4, SIX4
SIX4
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt