Learn More
MAGEA11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène | MAGEA11 |
---|---|
Concentration | 0.16 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814674
|
Proteintech
15474-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16804674
|
Proteintech
15474-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
MAGEA11 is a member of the MAGEA gene family. The members of this family have their entire coding sequences located in the last exon, and the encoded proteins show 50 to 80% sequence identity between each other. The promoters and first exons of the MAGEA genes show considerable variability, suggesting that the existence of this gene family enables the same function to be expressed under different transcriptional controls. The MAGEA genes are expressed at a high level in a number of tumors of various histologic types, and are silent in normal tissues with the exception of testis and placenta. The MAGEA genes are clustered on chromosome Xq28. They may be implicated in some hereditary disorders, such as dyskeratosis congenita.Spécification
MAGEA11 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P43364 | |
4110 | |
MAGEA11 Fusion Protein Ag7778 | |
Primary | |
-20°C | |
MAGEA11 |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cancer/testis antigen 1.11, CT1.11, MAGE 11, MAGE 11 antigen, MAGE11, MAGEA 11, MAGEA11, melanoma antigen family A, 11, Melanoma associated antigen 11 | |
MAGEA11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit