Learn More
MAGEA11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15474-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16804674
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
MAGEA11 is a member of the MAGEA gene family. The members of this family have their entire coding sequences located in the last exon, and the encoded proteins show 50 to 80% sequence identity between each other. The promoters and first exons of the MAGEA genes show considerable variability, suggesting that the existence of this gene family enables the same function to be expressed under different transcriptional controls. The MAGEA genes are expressed at a high level in a number of tumors of various histologic types, and are silent in normal tissues with the exception of testis and placenta. The MAGEA genes are clustered on chromosome Xq28. They may be implicated in some hereditary disorders, such as dyskeratosis congenita.
Spécification
Spécification
MAGEA11
Polyclonal
Unconjugated
MAGEA11
Cancer/testis antigen 1.11, CT1.11, MAGE 11, MAGE 11 antigen, MAGE11, MAGEA 11, MAGEA11, melanoma antigen family A, 11, Melanoma associated antigen 11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
4110
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P43364
MAGEA11
MAGEA11 Fusion Protein Ag7778
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis