Learn More
Labconco™ Contrôleurs de pression automatiques pour boîtes à gants Precise™
Accessoires à utiliser avec les boîtes à gants Precise
8455.00CHF
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Boîte à gants à atmosphère contrôlée Precise™ |
---|---|
Poids (impériale) | 35,5 lb |
Poids (métrique) | 16,1 kg |
Type de produit | Régulateurs de pression |
À utiliser avec (application) | Contrôle de la pression de la chambre principale, des cycles de purge et de remplissage de la chambre principale et de la purge et du remplissage de la chambre de transfert |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11731479
|
Labconco™
5238601 |
230 V |
8455.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Pour le contrôle automatique de la pression de la chambre principale, des cycles de purge et de remplissage de la chambre principale et des cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre de transfert pour boîtes à gants Labconco. Pour un fonctionnement à 100/115 V, 50/60 Hz. Pour une utilisation avec les boîtes à gants à atmosphère contrôlée Precise.Spécification
Boîte à gants à atmosphère contrôlée Precise™ | |
16,1 kg | |
Contrôle de la pression de la chambre principale, des cycles de purge et de remplissage de la chambre principale et de la purge et du remplissage de la chambre de transfert |
35,5 lb | |
Régulateurs de pression |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit