Learn More
Labconco™ Contrôleurs de pression automatiques pour boîtes à gants Precise™
Accessoires à utiliser avec les boîtes à gants Precise
Marque: Labconco™ 5238601
7869.05 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisés pour le contrôle automatique de la pression dans la chambre principale, la chambre principale purge les cycles de remplissage
- Évacuation de la chambre de transfert
- Cycles de remplissage pour boîtes à gants Labconco
Spécification
Boîte à gants à atmosphère contrôlée Precise™ | |
16,1 kg | |
230 V |
35,5 lb | |
Régulateurs de pression | |
Contrôle de la pression de la chambre principale, des cycles de purge et de remplissage de la chambre principale et de la purge et du remplissage de la chambre de transfert |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu