Learn More
Solution de sulfate G418, MP Biomedicals
50 mg/ml de solution antibiotique active stérile-aqueuse. Pureté : >>98 %
208.00CHF - 354.00CHF
Spécification
Nom chimique ou matériau | G418 Sulfate Solution |
---|---|
Type | G418 Sulfate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430435
|
MP Biomedicals
091672546 |
20 mL |
208.00CHF
20mL |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11440435
|
MP Biomedicals
091672548 |
50 mL |
354.00CHF
50mL |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Spécification
G418 Sulfate Solution | |
G418 Sulfate |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit