Learn More
ZCRB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene | ZCRB1 |
---|---|
Concentrazione | 0.37 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16804205
|
Proteintech
25629-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16894195
|
Proteintech
25629-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
ZCRB1 is a nuclear protein first identified in a differential display screen involving morphine-dependence-related genes. Its expression is increased following morphine treatment and has been observed to be elevated in HepG2 cells. ZCRB1 contains a CCHC-type zing finger RNA-binding motif and can interact with the DBA-binding domain of the stem cell regulator C/EBP transcription factors. ZCRB1 was identified as one of the protein components of U11/U12 snRNPs, which are components of U12-type spliceosome and function as a molecular bridge connecting both ends of the intron, suggesting ZCRB1 may play a key role in U12-type splicing.Specifica
ZCRB1 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q8TBF4, Q9CZ96 | |
67197, 85437 | |
ZCRB1 Fusion Protein Ag22095 | |
Primary | |
-20°C | |
ZCRB1 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MADP 1, MADP1, RBM36, U11/U12 31K, U11/U12 snRNP 31 kDa protein, ZCCHC19, ZCRB1 | |
ZCRB1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto