Learn More
Yttrium(III) oxide, REacton™, 99.9999% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11300108
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-36-9
Molecular Formula O3Y2
Molecular Weight (g/mol) 225.81
MDL Number MFCD00011473
InChI Key RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Specifica
Melting Point 2410°C
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.9999% (REO)
Formula Weight 225.81
Density 5.01
Chemical Name or Material Yttrium(III) oxide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato