Learn More
Yttrium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11303467
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Yttrium(III) chloride is used as a precursor for titanium-containing ceramics. It is used as an analytical reagent, as a catalyst and in superconductors. It is also used in the production of yttrium alkyl alkoxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10361-92-9
Molecular Formula Cl3Y
MDL Number MFCD00011470
Specifications
Melting Point 721°C
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.9%
Solubility Information Soluble in water,ethanol and pyridine.
Formula Weight 195.26
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.67
Chemical Name or Material Yttrium(III) Chloride, Rare Earth Oxides Content
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado