Learn More
YAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene YAP1
Concentrazione 0.3 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16821874
Vedere i documenti
Proteintech
13584-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16811874
Vedere i documenti
Proteintech
13584-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This antibody is a rabbit polyclonal antibody. The calculated molecular weight of YAP1 is 54 kDa, but phosphorylated YAP1 is about 65 kDa.
YAP1 (Yes-Associated Protein) is a founding member of the WW domain family of proteins, transcriptional co-activator and oncogene. Its gene is transcriptionally activated in squamous cell carcinoma cells. YAP can act both as a coactivator and corepressor and is the critical downstream regulatory target in the Hippo signaling pathway. The Hippo signaling pathway plays a pivotal role in organ size control and tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. Also plays key roles in tissue tension, 3D tissue shape, cell proliferation, cell death, and cell migration. Mutations in the IRF5 gene results in coloboma.
Specifica
Specifica
YAP1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Zebrafish, Human, Mouse
P46937, P46938, Q1L8J7
10413, 22601, 561411
YAP1 Fusion Protein Ag4510
Primary
-20°C
YAP1
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
65 kDa Yes associated protein, YAP, YAP1, YAP2, YAP65, YKI, Yorkie homolog
yap1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato