Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Bottles with PTFE Faced Rubber Lined Cap
Create a safe work environment with Wheaton Safety Coated Bottles. If a bottle is accidentally broken, the PVC based plastisol coating on the outside of bottle retains the contents long enough for proper disposal.
Brand:  DWK Life Sciences 220775
 View more versions of this product
Product Code. 12482551
  • 3660.00 SEK / Pack of 24
Only null left
Estimated Shipment: 10-12-2025
Description
  • Ideal for lab or field applications, the bottle's non-slip coating allows for greater ease and stability when handling wet or dry
  • Bottles are manufactured from soda lime glass that conforms to USP Type III requirements
  • 8, 16 and 32oz Boston Round style
  • 80oz and 4L with jug handle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
16 oz., 500mL
16 oz.
Clear
Glass
USP Type III
Safety-coated Bottle
PTFE/Polyethylene
28-400 mm
Screw Cap
500 mL
Plastisol
2.9 in.
Black
172 mm
6.7 in.
Phenolic
76 mm
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado