Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips
8mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
Brand:  DWK Life Sciences W242401-A
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12476011
  • 2970.00 SEK / Pack of 1000
Solo quedan null
Estimated Shipment: 13-11-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL
  • Case of 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pink
1000 Cs.
41 μL
Plastic dropping bottle
LDPE
ISO 9001
Dropper Tip
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado