Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips
Code produit. 11734209 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Color:
Blue
Gray
Green
Natural
Orange
Pink
Purple
Red
White
Yellow
Material:
LDPE
Polyethylene
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
8mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL
  • Case of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Purple
Material LDPE
No. per Case 100 Cs.
Certifications/Compliance ISO 9001
Drop Size 41 μL
Product Type Dropper Tip
For Use With (Equipment) Plastic dropping bottle
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis