Learn More
Cytiva Whatman™ Membrane-Butler
Optimal handling for all MicroPlus and ME membrane filters
Marca:  Cytiva 10477100
Codice prodotto. 11345094
  • 2090.00CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High reliability
  • Minimizes cross contamination risks
  • Membrane dispenses rapidly
  • Ideal for sterile benches
  • Compact dimensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dispensing filtration membranes
Sterile
1/Pk.
Manual Membrane Butler
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato