Learn More
Scientific Industries SI™ TurboMix Attachment
Provides extremely vigorous mixing through a combination of vortexing and impact collision. Scientific Industries SI™ TurboMix Attachment is ideal for aggressive and rapid dissolution, resuspension or mixing of samples
Brand:  Scientific Industries SI™ SI-0564
Product Code. 15597335
  • 293.00€ / Each
Only null left
Estimated Shipment: 30-07-2025
Description
  • Permanently mounts to most existing Vortex-Genie 2 family of mixers and the Vortex-Genie Pulse.
  • Holds up to twelve 1.5mL or 2.0mL microtubes
  • Ideal for aggressive and rapid dissolution, resuspension or mixing of samples
  • Convenient and effective for cell disruption in glass bead procedures.
Specifications
Specifications
TurboMix Attachment
Most Vortex-Genie 2 family of mixers, Vortex-Genie Pulse
12
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato