Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer
Mixes difficult samples with high-speed aggressive vortexing. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer orbits in large, 6mm circuit to ensure consistent mixtures.
Marca:  Scientific Industries SI™ SI-0176
194.24 CHF valido fino al 2025-07-31
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15537335
  • 378.00CHF / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Vigorous single high-speed vortexing
  • Easy-to-use Touch On operation
  • Large, 6mm orbit for aggressive vortexing of difficult samples
  • May be used with Pop-off Cup or optional 76mm platform
  • May be used in cold rooms and incubators
  • Supplied with cup head for a single tube
Specifica
Specifica
6 mm
230 V, 60 Hz
Vortex Mixer
CH Plug
165 mm
122 mm
SI-0176
Touch On
3200 rpm
230 V
CE, ETL
60 Hz
165 mm
4 kg
Pop-off cup
2 Years
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato