Learn More
Eppendorf™ Varitip S Tips
GREENER_CHOICE
Use these tips to meet a variety of needs for different lab applications. Eppendorf™ Varitip S Tips form a system with the Varitip and are used for aspirating liquid from tall, narrow-necked vessels.
Brand:  Eppendorf™ 0030050568
92.69 EUR valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Code produit. 10363481
  • € 97.74 / Pack of 200
Illuminating Protein Pathways
Use promo code 24148 at checkout
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
In Stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • A continuously adjustable pipettor for precise pipetting of volumes up to 10mL in 10μL increments
  • Even liquids with a high vapor pressure or viscosity can be pipetted with ease
  • System consists of a dispensing part and the Maxitip air displacement principle
  • No carry over as Maxitip exchanged
  • Valve for Maxitip ensures drip free dispensing of liquids with a high vapor pressure
  • Graduated Maxitip G for compensation of nominal value of Varipette™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2.5 to 10 mL
Used for aspirating liquid eppendorf
Yes
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis