Learn More
BUCHI Vacuum Control for L-250
The Lyovapor™ sensors accurately track temperature and/or pressure throughout the freeze-drying process, ensuring optimized operations and facilitating accurate endpoint determination using capacitive, Pirani pressure gauges, and sample temperature probes.
1055.00 - 2110.00
Specificatie
Type Benchtop Freeze Dryer
Inhoud (metrisch) 4.5 L
Aantal legplaten 0
Temperatuurbereik (metrisch) Ambient to -105°C
Materiaal Stainless Steel
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Stijl Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Stijl Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
18814171
Bekijk documenten
BUCHI
11080162
Advanced Vacuum Control
2110.00
30130643
Bekijk documenten
BUCHI
11080161
Ultimate Vacuum
1055.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Chose from ultimate vacuum (no control) or advanced vacuum control for process regulation and method development
Specificatie
Specificatie
Benchtop Freeze Dryer
0
Stainless Steel
220/240 V
4.5 L
Ambient to -105°C
North America
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie