Learn More
Simport™ Scientific Unisette™ Tissue Processing/Embedding Cassette in Quickload™ stacks
Secure specimens during processing with Simport Scientific™ Unisette™ Tissue Processing/Embedding Cassette. The snap latch and hinge-lock design of the UNISETTE™ allow for one-hand operation and always relock securely without danger of specimen loss.
Specifica
Materiale Acetal
Quantità 1000
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
In Quickload™ stacks
  • 35° Anterior writing area
  • One-piece construction with hinge-lock design prevent early separation of base and lid
  • Snap latch and hinge-lock design - cassettes will always relock securely
  • Allows for one-hand operation
  • Suitable for automated printers
  • Made of acetal
  • Resistant to the chemical action of most histological solvents
Order Info
Each case contains 25 Quickload™ stacks of 40 cassettes.
Certifications
CE-IVD
Specifica
Specifica
Acetal
1000
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato