Learn More
VITLAB™ Wasflessen met brede opening van transparant polypropyleen
Was de apparatuur en materialen met een nauwkeurige sproeistraal en geoptimaliseerde terugstroming. VITLAB™-wasflessen, transparant polypropyleen, hebben een schroefdop met geïntegreerde sproeislang op een fles met smalle of brede opening. Spuitflessen zijn afzonderlijk verpakt, geschikt voor de autoclaaf en kunnen worden gerecycled.
Merk:  VITLAB™ 94193
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 15732026
  • 139.00 / 12 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Wash bottles are appropriate for cleaning, coating and dousing in any laboratory environment. Polypropylene bottles are ideal for a variety of applications, including use with a range of chemicals, solvents and temperatures. Spray bottles are individually wrapped in clearly labeled polyethylene bags.
  • Designed for precise spray control
    • Finely drawn tip creates a precise spray jet for fine control
    • Optimised medium backflow through the continuous spray tube
  • Choice of narrow- or wide-mouth bottles
    • Narrow-mouth, tapered bottles for easier handling
    • Wide-mouth, square-shouldered bottles for easy and safe filling
    • All bottles feature screw cap lids with GL threads for a strong, secure hold
  • Constructed of durable, transparent polypropylene
    • Chemically resistant for use with liquid or powdered reagents
    • Temperature resistant and autoclavable
    • Transparent material for easy identification and monitoring
Specificatie
Specificatie
1000 ml
Polypropyleen
GL 63
Breed
Wasflessen
Schroefdop
Transparant
Pakket 12
Ja
226 mm
91 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie