Learn More
TPI1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2E7E5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67515-1-IG-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16870186
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The TPI1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TPI1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TPI1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
TPI1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, ELISA
2E7E5
Unconjugated
150 μL
7167
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt