Learn More
TOM20 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifications
Antigen TOM20
Concentration 0.25 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16899113
View Documents
Proteintech
11802-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Only null left
In Stock
Add to basket
16889113
View Documents
Proteintech
11802-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Only null left
In Stock
Add to basket
Beschreibung
Beschreibung
The mitochondrial preprotein translocases of the outer membrane (Tom) is a multisubunit protein complex that facilitates the import of nucleus-encoded precursor proteins across the mitochondrial outer membrane. The Tom machinery consists of import receptors for the initial binding of cytosolically synthesized preproteins and a general import pore (GIP) for the membrane translocation of various preproteins into the mitochondria. The import receptors include Tom20 and Tom22, which form a heteromeric receptor complex that initiates the insertion of newly synthesized proteins into the outer membrane and then directs the precursor protein into the GIP. In yeast, Tom22 is the essential component of the import receptor complex as it functions as both a receptor for the preproteins and serves as a docking point for both Tom20 and the GIP.
Spezifikation
Spezifikation
TOM20
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q15388, Q62760, Q9DCC8
266601, 67952, 9804
TOM20 Fusion Protein Ag2378
Primary
-20°C
TOMM20
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
KIAA0016, MAS20, MOM19, tom 20, TOM20, TOMM20
Tomm20
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt