Learn More
Fisherbrand™ Thermographic Measurements Temperature Strip
Marca: Fisherbrand™ FIS08/02A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.Especificaciones
For general purpose temperature monitoring | |
116°C | |
77°C to 116°C |
Temperature Strip | |
77°C |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido