Learn More
THEM4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 14692-1-AP-150UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16873454
  • 385.92CHF / 150µL
In stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
THEM4, also known as CTMP, binds specifically to the carboxy-terminal regulatory domain of PKB/Akt at the plasma membrane and acts as a negative regulator, reversing the phenotype of v-Akt-transformed cells. Hypermethylation of the THEM4 promoter and transcriptional downregulation of the gene has been reported in multiple glioblastomas, suggesting that epigenetic regulation of THEM4 may play a role in the progression of this cancer. Bioinformatic analysis, confirmed by in vitro testing, indicates that THEM4 is a broad-range, high activity acyl-CoA thioesterase. Recent reports have also indicated that TMEM4 is a mitochondrial protein whose overexpression is associated with an increase in mitochondrial membrane depolarization and caspase-3 and PARP cleavage, suggesting that THEM4 is involved in the apoptotic program.
Specifica
Specifica
THEM4
Polyclonal
Unconjugated
THEM4
CTMP, THEM4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
117145, 361992, 75778
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.63 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3UUI3, Q566R0, Q5T1C6
Them4
THEM4 Fusion Protein Ag6244
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato