Learn More
Hirschmann™ Tubes à essai à fond rond
En verre sodocalcique.
Marque:  Hirschmann™ 9270105
Code produit. 10663582
  • 10.10CHF / 100 pièces
Expédition estimée: 28-07-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Bord lisse
  • Surface non poreuse
  • 75 x 10 mm
Spécification
Spécification
75 x 10 mm, épaisseur de 0,8 mm
Verre
10 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis