Learn More
Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorders
Record seven-day history on 6 in. charts using Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorders, for use with most freezers and refrigerators.
3557.70CHF
Specifica
Descrizione | Seven-day chart recorders |
---|---|
Autonomia fase statica | 7 Days |
Diametro (sistema imperiale) | 6 in. |
Diametro (sistema metrico) | 15.2 cm |
Opzioni di monitoraggio | Recorder |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gamma di temperatura | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gamma di temperatura | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10761863
|
Thermo Scientific™
6383-6 |
-140°C and -150°C Freezers | -100°C to 0°C | Freestanding |
3557.70CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Record seven-day history on 6 in. charts using Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorders, for use with most freezers and refrigerators.
Features:- Seven-day chart recorders record temperatures from -100° to 0°C (-40° to +38° on 6183-7)
- 6 in. (15.2cm) chart
- Use pressure-sensitive paper, require no inking
- Freestanding model is customer installed and must be installed by a qualified professional
- Panel-mounted model is factory installed; order when purchasing refrigerator or freezer
Ordering Information:
Available in range of voltages; specify voltage when ordering.
Includes:
Pack of 50 charts
Specifica
Seven-day chart recorders | |
6 in. | |
Recorder |
7 Days | |
15.2 cm |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.