Learn More
TCTN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen TCTN3
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
16815574
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
16085-1-AP-20UL
20 μL
1645.54 SEK
20µL
16805574
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
16085-1-AP-150UL
150 μL
4652.90 SEK
150µL
Descrizione
Descrizione
TCTN3 is a member of the Tectonic protein family, a group of evolutionarily conserved secreted and transmembrane proteins that regulate the Hedgehog (Hh)-mediated patterning of the neural tube. While the expression pattern and function of TCTN3 is not known, it is 58% similar to TCTN1. TCTN1 is expressed during embryonic development in regions that participate in Hh signaling, beginning in the gastrulation stages in the ventral node. Mice expressing mutant TCTN1 die between E13.5 and E16.5 and display holoprosencephaly, a defect associated with reduced Hh signaling, indicating the role of TCTN1 as an Hh activator. At later stages in development, TCTN1 is thought to also act as a repressor on the Hh pathway in the anterior and posterior neural tube.
Specifica
Specifica
TCTN3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q6NUS6, Q8R2Q6
26123, 67590
TCTN3 Fusion Protein Ag9084
Primary
-20°C
TCTN3
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C10orf61, TCTN3, TECT3, Tectonic 3, tectonic family member 3, UNQ1881/PRO4324
Tctn3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato