Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ AKT Isoform Relative Quantitation Module
Thermo Scientific™ SureQuant™ AKT Isoform Relative Quantitation Module provides a complete quantitation solution for the analysis of key AKT expression using mass spectrometry (MS).
Brand:  Thermo Scientific™ A40092
301.75 EUR valid until 2025-06-30
Use promo code "24108" to get your promotional price.
Product Code. 17103169
  • 355.00€ / 10 reactions
Explore more special offers
Description
Description
  • Complete - contains validated AQUA HeavyPeptide mix, diluent, matrix, system suitability standard including optimized acquisition and analysis methods
  • Validated - peptides rigorously tested for successful quantitation of each target peptide
  • Multiplex - able to quantitate AKT1, AKT2, and AKT3 isoforms and phosphorylation of AKT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Mass Spectrometry
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
SureQuant™
Mass Spectrometry
Peptides
10 Reactions
Thermo Scientific™ Q Exactive Mass Spectrometer, Mass Spectrometer
Target Selection
10 reactions kit
Quantitation Module
Protein Samples
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.