Learn More
Sudan orange G, pure, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10301394
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Packaging:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2051-85-6
Molecular Formula C12H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.22
MDL Number MFCD00002275
InChI Key PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
Synonym C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1
PubChem CID 5921655
IUPAC Name (4Z)-3-hydroxy-4-(phenylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
Specifications
Infrared Spectrum Authentic
Formula Weight 214.22
Grade Extra Pure
Packaging Glass bottle
UV Spectrometry Complies
Color Orange to Red
Quantity 1 kg
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Sudan orange G, Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sudan Orange G
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato