Learn More
Cole-Parmer™ Tube Holder
Tube Holder for Use with Microtitre Plate Shakers SSM5 and SSL5.
Brand: Cole-Parmer™ 51900-97
2272.32 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Accessory tube holders accommodate 0.2 mL or 0.5 mL microcentrifuge tubes.
- Two tube holders can be used at any one time and securely held in place by the non-slip mat.
- Stuart™ Tube Holder; For Use with Microtitre Plate Shakers where samples require controlled temperature and/or humidity conditions, ideal for placement inside CO2incubators.
Spezifikation
1.5 mL Tubes | |
Tube Holder | |
1 Ea. |
1.5 mL | |
Stuart™ Microtitre Plate Shakers SSM5 and SSL5 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur