Learn More
Techne™ Aluminum Oxide for Fluidized Sand Baths
Expand testing capabilities or keep your bath running smoothly with these parts and accessories.
Marca: Techne™ 16200-39
877.95 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Brown | |
Alundum | |
Angular, Sharp Edges |
The Techne range of fluidized baths | |
Fused Aluminum Oxide | |
25 kg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto