Learn More
Strontium titanium oxide substrate, 10x10x0.5mm, polished one side, 100 orientation, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11338857
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
5 Ea.
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183.48 g/mol
Strontium titanium oxide substrate is used as diamond stimulant, in precision optics, in varistors, and in advanced ceramics. It is also used in in radioisotope thermoelectric generators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12060-59-2
Molecular Formula O3SrTi
Molecular Weight (g/mol) 183.48
MDL Number MFCD00049554
InChI Key VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC Name strontium;dioxido(oxo)titanium
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Color White
Physical Form Substrate
Quantity 5 Ea.
Solubility Information Insoluble in water.
Odor Odorless
Chemical Name or Material Strontium Titanium Oxide Substrate, Polished One Side
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado