Learn More
Strontium molybdenum oxide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303758
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
It is used as an optical material for a small range of special applications, for example, as an optical coating on lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13470-04-7
Molecular Formula SrMoO4
MDL Number MFCD00049550
Synonym Strontium molybdate
Especificaciones
Melting Point (decomposition)
Color Colorless
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Assay Percent Range 99.9% (excluding Ba)
Solubility Information Insoluble in water. Soluble in acid
Formula Weight 247.56
Density 4.54
Chemical Name or Material Strontium molybdenum oxide, Ba < 0.3%
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado