Learn More
Strontium carbonate, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11338687
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1633-05-2
Molecular Formula CO3Sr
Molecular Weight (g/mol) 147.63
MDL Number MFCD00011250
InChI Key LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Melting Point 1100°C (decomposition)
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99.99% (metals basis)
Solubility Information Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
IUPAC Name strontium;carbonate
Formula Weight 147.63
Density 3.7
Chemical Name or Material Strontium carbonate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis