Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur insérable en acier inoxydable pour SN750, 15 mm
Bacs de récupération non perforés insérables en acier inoxydable.
Marque: Memmert™ SN750B02075
269.20 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriqué en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Stérilisateur SN750 | |
Bac de récupération | |
Bord : 15 mm | |
Acier inoxydable |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu