Learn More
Sodium hydroxide solution, ≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N, Honeywell™
≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N
47.99 - 647.04
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | HNaO |
Molecular Weight (g/mol) | 39.997 |
MDL-nummer | MFCD00003548 |
InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
IUPAC Name | sodium;hydroxide |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Productcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15693050
|
Honeywell Research Chemicals
30531-1L |
1 L | Poly Bottle |
47.99
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15603060
|
Honeywell Research Chemicals
30531-2.5L |
2.5 L | Poly Bottle |
101.04
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15643060
|
Honeywell Research Chemicals
30531-5L |
5 L | Poly Bottle |
191.26
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15653060
|
Honeywell Research Chemicals
30531-6X1L |
6 x 1 L | Poly Bottle |
250.66
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15623060
|
Honeywell Research Chemicals
30531-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Poly Bottle |
350.92
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15633060
|
Honeywell Research Chemicals
30531-4X5L |
4 x 5 L | Poly Bottle |
647.04
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2, 7732-18-5 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
sodium;hydroxide |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Specificatie
Sodium hydroxide solution | |
120°C | |
≥50.0000%, ≥25.0000% | |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
1.350 g/cm3 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;hydroxide | |
14798 | |
40.0 |
≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N | |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
<75.0000%, <50.0000% | |
NaOH | |
UN1824 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
>32% |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Sodium hydroxide solution
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Sodium hydroxide solution
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: sodium hydroxide