Learn More
Sodium hydrogen phosphate, anhydrous, ACS, 99.0% min
Codice prodotto. p-4782146
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Sodium hydrogen phosphate is used in food and water treatment in conjunction with trisodium phosphate. It is used as an emulsifier and buffer in foods and pharmaceuticals, anti-caking additive in powdered products, dietary supplement, scale inhibitor, reagent and buffer in analytical chemistry. It finds application in detergents, cleaning agents, textile, leather auxiliary, fertilizers and galvanoplastics. Further, it is used as a saline laxative to treat constipation. It inhibits the calcium scale formation in water treatment plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydrogen phosphate, anhydrous
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.0% min.
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol.
Peso formulazione 141.98
Grado ACS
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White granular
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato