Learn More
Sodium Chloride, ACS Reagent Grade, Scharlab
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
5kg
Description
- Synonyms: Salt, Common salt, Rock salt, Sea salt
- Molecular Formula: NaCl
- Molar Mass: 58.44g/mol
- CAS: 7647-14-5
- EIN ECS No.: 231-598-3
Specifications
Spezifikation
Boiling Point | 1461°C |
Melting Point | 801°C |
pH | 5.0–8.0 (5%, water) |
Quantity | 1 kg |
Formula Weight | 58.44g/mol |
Percent Purity | 99.5% min (argentometric) |
Grade | ACS Reagent |
Identification | Passes Test |
Loss on Drying | 0.5% max (105°C, 2h) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (at 865°C) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur