Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, ACS Reagent Grade, Scharlab
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Unit Size:
1kg
Description
- Synonyms: Acetic acid sodium salt trihydrate
- Molecular Formula: CH3COONa • 3H2O
- Molar Mass: 136.08g/mol
- CAS: 6131-90-4
- EIN ECS No.: 204-823-8
Specifications
Specifications
Boiling Point | >400°C (anhyd, decomposition) |
Melting Point | 58°C |
CAS | 6131-90-4 |
pH | 7.5–9.2 (5%, water) |
Quantity | 1 kg |
Molecular Formula | C2H9NaO5 |
Flash Point | >250°C (anhyd) |
Synonym | sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn |
InChI Key | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur