Learn More
Sodium acetate, ReagentPlus™, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium acetate |
Quantità | 5 kg |
Formula lineare | CH3COONa |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3595639 |
Punto d'infiammabilità | <250°C (>482°F) |
IUPAC Name | sodio; acetato |
Peso formulazione | 82.03g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Grado | ReagentPlus™ |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto