Learn More
Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Watch Glasses
Use Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Watch Glasses for multiple laboratory tasks. They can be used to cover heated beakers or used as weighing dishes for experimentation. They are made of clear soda lime glass.
153.36 SEK - 987.85 SEK
Specifications
Material | Soda Lime Glass |
---|---|
Shape | Round |
Type | Watch Glass |
For Use With (Application) | Used as Beaker Covers |
For Use With (Equipment) | Used as weighing dishes |
Product Code | Brand | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
15241559
|
Marienfeld Superior™
1712010 |
120 mm |
198.03 SEK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 29-07-2025
Log in to see stock. |
|||||
15271559
|
Marienfeld Superior™
1725010 |
250 mm |
987.85 SEK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 24-07-2025
Log in to see stock. |
|||||
15261559
|
Marienfeld Superior™
1720010 |
200 mm |
472.05 SEK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 24-07-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15251559
|
Marienfeld Superior™
1715010 |
150 mm |
276.32 SEK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 24-07-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15221559
|
Marienfeld Superior™
1709010 |
90 mm |
153.36 SEK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 21-07-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Soda lime glass of 3. hydrolytic class
- Variety of diameter sizes
- Fire-polished edges
- Free of cadmium and lead
Spécification
Soda Lime Glass | |
Watch Glass | |
Used as weighing dishes |
Round | |
Used as Beaker Covers | |
Polished |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.