Learn More
BRAND™ Soda Lime Glass Threaded Bottles
Soda-lime glass bottle features ethylene-acrylate coating that envelops the glass bottle like a protection skin.
Marca: BRAND™ 704020
19.69 CHF valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Soda-lime glass (amber)
- Screw-cap, polypropene (PP), pouring ring PE-LD
- Round glass narrow mouth bottles
- Space-saving square base
- Available ethylene-acrylate-coated or uncoated
- The coating envelops the glass bottle like a protection skin
- Should the bottle break, the splintering hazards are reduced considerably
- The maximum operating temperature for coated bottles is 80 °C
- To preserve the coating, do not clean at temperatures exceeding 60 ºC
- With PP screw cap GL45
Specifica
2500 mL | |
None | |
Amber | |
Soda Lime Glass |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto