Learn More
SLAIN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen SLAIN2
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16832334
Unterlagen ansehen
Proteintech
13908-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16822334
Unterlagen ansehen
Proteintech
13908-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SLAIN2 is closely related to SLAIN1, a novel stem cell protein that is expressed at the stem cell and epiblast stages. Unlike SLAIN1, SLAIN2 is widely expressed and is thought to play a role in regulating microtubule (MT) growth and organization. SLAIN2 binds to end-binding proteins (EBs), cytoplasmic linker proteins (CLIPs) such as CLIP170, CLIP-associated proteins, and interacts with the MT polymerase ch-TOG. Depletion of SLAIN2 using RNAi led to disorganization of the radial MT array, indicating its importance in the regulation of MT growth and organization.
Spezifikation
Spezifikation
SLAIN2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8CI08, Q9P270
305310, 57606, 75991
SLAIN2 Fusion Protein Ag4888
Primary
-20°C
SLAIN2
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
KIAA1458, SLAIN motif family, member 2, SLAIN2
SLAIN2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt