Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Split / Splitless Tapered FAST FocusLiner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 092115
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11926985
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
    Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Thermo Scientific instruments
Spezifikation
Spezifikation
25/Pk.
GC Inlet liner, Tapered FocusLiner
6.3 mm
78.5 mm
2.3 mm
Finnigan 9001 and GCQ GCs, and Trace 1300, 1310
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt