Learn More
SCN9A/Nav1.7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20257-1-AP-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16829784
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to SCN9A.
Epithelial sodium channels are amiloride-sensitive members of the Degenerin/epithelial sodium channel (Deg/ENaC) superfamily of ion channels. Members of this superfamily of ion channels share organizational similarity in that they all possess two short intracellular amino and carboxyl termini, two short membrane spanning segments, and a large extracellular loop with a conserved cysteine-rich region. There are three homologous isoforms of the ENaC (alpha, beta, and gamma) protein. ENaC in the kidney, lung, and colon plays an essential role in trans-epithelial sodium and fluid balance. ENaC also mediates aldosterone-dependent sodium reabsorption in the distal nephron of the kidney, thus regulating blood pressure. ENaC is thought to be regulated, in part, through association with the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride ion channel. Gain-of-function mutations in beta- or gamma-ENaC can cause severe arterial hypertension (Liddels syndrome) and loss-of-function mutations in alpha- or beta-ENaC causes pseudohypoaldosteronism (PHA-1).
Spezifikation
Spezifikation
SCN9A/Nav1.7
Polyclonal
Unconjugated
SCN9A
ETHA, hNE Na, Nav1.7, NE NA, NENA, Neuroendocrine sodium channel, Peripheral sodium channel 1, PN1, SCN9A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
6335
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q15858
SCN9A
Peptide
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt