Learn More
Sartorius Sartolab™ RF/BT-vacuümfiltratie-eenheden
Filter waterige oplossingen snel en gemakkelijk. Sartorius™ Sartolab™ RF/BT-vacuümfiltratie-eenheden zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en eenvoudig te gebruiken. Ze bevatten een hoogwaardig PES-membraan en verenigen de hoogste stroomsnelheden en doorvoer met extreem lage eiwitbinding en extraheerbare stoffen. Verkrijgbaar in verschillende volumes.
119.00 - 342.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit USP Class VI, ISO 10993
Aansluitingen Plug-on hose nipple
Voor eenmalig gebruik Single-use
Voor gebruik met (apparatuur) 1.77 in. bottle neck
Materiaal Polystyrene
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Productcode Merk Type Filtratieoppervlak Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Type Filtratieoppervlak Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11771005
Bekijk documenten
Sartorius
180C1----------E
Sartolab RF Filter 18 cm2 150 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A
11781005
Bekijk documenten
Sartorius
180C2----------E
Sartolab RF-filter 39 cm2 500 ml This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A
11711015
Bekijk documenten
Sartorius
180C6----------E
Sartolab BT 62 cm2 1000 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A
11755815
Bekijk documenten
Sartorius
180C4----------K
Sartolab BT 18 cm2 150 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A
11721015
Bekijk documenten
Sartorius
180C7----------E
Sartolab RF Filter 24 cm2 250 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A
11701015
Bekijk documenten
Sartorius
180C5----------E
Sartolab BT 39 cm2 500 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A
11791005
Bekijk documenten
Sartorius
180C3----------E
Sartolab RF-filter 62 cm2 1000 ml This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Hoogwaardige, betrouwbare, steriele filtratie-eenheden
  • RF (ontvangerkolf) en FT (flestop) bevatten een hoogwaardig Sartorius PES-membraan
  • Combineer de hoogste stroomsnelheden en doorvoer met uiterst lage eiwitbinding en extraheerbare stoffen
  • Ideaal voor filtratie van weefselcultuurmedia, buffers, additieven en andere waterige biologica
  • RF- en BT-vacuümeenheden zijn verkrijgbaar in eenheden van 150 ml, 250 ml, 500 ml en 1000 ml
    • Eenheden van 500 ml en 1000 ml worden standaard geleverd met membranen van 90 mm
  • Verbeterde filtratiesnelheid en doorvoer voor rendabele filtratie
Specificatie
Specificatie
USP Class VI, ISO 10993
Single-use
Polystyrene
0.22 μm
Filtration of tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals
Plug-on hose nipple
1.77 in. bottle neck
PES
Sterile
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie