Learn More
Sartorius Pressure Heads for Vivaspin™ 20 and Vivacell™ 70, 100, 250
For various Vivacell models
122.00CHF - 399.55CHF
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11705036
|
Sartorius
VCA015 |
Vivacell™ 250 | N/A | ||||||
10537441
|
Sartorius
VCA700 |
Vivacell™ 70 | N/A | ||||||
11790956
|
Sartorius
VCA200 |
Vivaspin™ 20 |
122.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11735036
|
Sartorius
VCA701 |
Vivacell™ 70 pressure fuge | N/A | ||||||
10609731
|
Sartorius
VCA800 |
Vivacell™ 100 |
325.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Vivaspin™ 20 is an ultrafiltration unit with unique twin membrane for sample concentration with high process flexibility: centrifugation or centrifugation of pressurized units, as well as pressure filtration in stationary benchtop mode.Vivacell™ 100 is a disposable ultrafiltration unit for the concentration of samples up to 98 mL that can be used either in a centrifuge or for pressure filtration. Vivacell™ 100 thus combines the ease of use of centrifugal devices with the flexibility and control provided by pressurized ultrafiltration cells.Specifica
Pressure Head |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto