Learn More
Salicylic Acid, For analysis ACS, +99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
53.67CHF - 541.70CHF
Identificatori chimici
CAS | 69-72-7 |
---|---|
Formula molecolare | C7H6O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 138.12 |
Numero MDL | MFCD00002439 |
InChI Key | YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone |
PubChem CID | 338 |
ChEBI | CHEBI:16914 |
IUPAC Name | Acido 2-idrossibenzoico |
SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10434321
|
Thermo Scientific Acros
419225000 |
500 g | Plastic bottle |
53.67CHF
500g |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10463551
|
Thermo Scientific Acros
419220020 |
2 kg | Plastic Bottle |
143.72CHF
2kg |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10247373
|
Thermo Scientific Acros
419220100 |
10 kg | Plastic drum |
541.70CHF
10kg |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological bufferIdentificatori chimici
69-72-7 | |
138.12 | |
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N | |
338 | |
Acido 2-idrossibenzoico |
C7H6O3 | |
MFCD00002439 | |
salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone | |
CHEBI:16914 | |
OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Specifica
Salicylic acid | |
158.0°C to 161.0°C | |
White | |
C7H6O3 | |
10, 43 | |
salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone | |
OC(=O)C1=CC=CC=C1O | |
138.12 | |
CHEBI:16914 | |
≥99% | |
157°C | |
Powder | |
0.3mbar at 95°C |
69-72-7 | |
211.0°C (20.0 mmHg) | |
99+% | |
MFCD00002439 | |
15, 8469 | |
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N | |
Acido 2-idrossibenzoico | |
338 | |
138.12 | |
Reagente ACS | |
Authentic | |
0.01% max. |
Sicurezza e movimentazione
GHS P Statement Harmful if swallowed. Causes serious eye damage.
Emergency Overview
Harmful if swallowed. Irritating to eyes, respiratory system and skin.
NFPA
Health: 2
Flammability: 1
Instability: 0
SIGNAL WORD: DANGER!
- Salicylic acid
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.