Learn More
RPS19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene | RPS19 |
---|---|
Concentrazione | 0.31 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16824094
|
Proteintech
15085-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16814094
|
Proteintech
15085-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S19E family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. Mutations in this gene cause Diamond-Blackfan anemia , a constitutional erythroblastopenia characterized by absent or decreased erythroid precursors, in a subset of patients. This suggests a possible extra-ribosomal function for this gene in erythropoietic differentiation and proliferation, in addition to its ribosomal function. Higher expression levels of this gene in some primary colon carcinomas compared to matched normal colon tissues has been observed. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome.Specifica
RPS19 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P17074, P39019, Q9CZX8 | |
108348115, 20085, 6223 | |
RPS19 Fusion Protein Ag7164 | |
Primary | |
-20°C | |
RPS19 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
40S ribosomal protein S19, DBA, ribosomal protein S19, RPS19 | |
RPS19 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto